Tlačiť
Síran zinečnatý monohydrát 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
389800010 389800050 389802500
ACRO389800010EA 127.38 EUR
ACRO389800010 ACRO389800050 ACRO389802500
Síran zinečnatý monohydrát 99%
Síran zinečnatý monohydrát
Vzorec: ZnSO₄·1H₂O
Mw: 179.47
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149893
Číslo CAS: 7446-19-7
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,10213
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %