Tlačiť
Bromomethyl acetate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
399180010 399180100
ACRO399180010EA 146.01 EUR
ACRO399180010 ACRO399180100
Bromomethyl acetate 95%
Bromomethyl acetate
Vzorec: H₃CCOOCH₂Br
Teplota varu: 130…133 °C (750 mmHg)
Teplota vzplanutia: 57 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000170
Číslo CAS: 590-97-6
OSN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %