Tlačiť
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
392990010 392990050 392990250
ACRO392990010EA 18.73 EUR
ACRO392990010 ACRO392990050 ACRO392990250
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester 99%
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO₂
Teplota tavenia: 29…31 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016333
Číslo CAS: 14062-25-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %