Tlačiť
Chlorid zinečnatý 0.7 M in THF, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
389451000 389458000
389451000.EA 243.48 EUR
389451000. 389458000.
Chlorid zinečnatý 0.7 M in THF, AcroSeal®
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
Teplota varu: 66 °C
Teplota vzplanutia: –22 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011295
Číslo CAS: 7646-85-7
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear to hazy colorless Solution
Titration Argentometric 0.65 to 0.8 M
Water ≤0.1 %