Tlačiť
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride 80% ∼75-85%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
389441000 389448000
ACRO389441000EA 62.98 EUR
ACRO389441000 ACRO389448000
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride 80% ∼75-85%
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
Vzorec: C₄H₁₂ClO₄P
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00031687
Číslo CAS: 124-64-1
OSN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow-green Solution
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 75 to 85 %