Tlačiť
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
392760010 392760050 392760250
ACRO392760010EA 56.96 EUR
ACRO392760010 ACRO392760050 ACRO392760250
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Vzorec: C₉H₈O
Mw: 132.16
Teplota tavenia: 22 °C
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021860
Číslo CAS: 4187-87-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %