Tlačiť
4-Pentyn-2-ol 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Pentyn-4-ol
392670010 392670050 392670250
ACRO392670010EA 31.13 EUR
ACRO392670010 ACRO392670050 ACRO392670250
4-Pentyn-2-ol 97+%
4-Pentyn-2-ol
Vzorec: C₅H₈O
Teplota varu: 126 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,896 g/cm³
Teplota vzplanutia: 37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004555
Číslo CAS: 2117-11-5
OSN: 1986
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %