Tlačiť
3-Ethynyltoluene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Ethynyl-3-methylbenzene, m-Tolylacetylene
392660010 392660050
ACRO392660010EA 56.96 EUR
ACRO392660010 ACRO392660050
3-Ethynyltoluene 97%
3-Ethynyltoluene
Vzorec: C₉H₈
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318174
Číslo CAS: 766-82-5
OSN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %