Tlačiť
Benzyl-2-bromoethyl ether 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: ((2-Bromoethoxy)methyl)benzene, Benzyloxyethyl Bromide, (2-Bromoethoxymethyl)benzene
388870050 388870250 388871000
ACRO388870050EA 190.53 EUR
ACRO388870050 ACRO388870250 ACRO388871000
Benzyl-2-bromoethyl ether 97%
Benzyl-2-bromoethyl ether
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₉H₁₁BrO
Teplota varu: 254 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,36 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01321307
Číslo CAS: 1462-37-9
OSN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %