Tlačiť
α-Bromo-3-iodotoulene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
392530010 392530050 392530250
ACRO392530010EA 62.98 EUR
ACRO392530010 ACRO392530050 ACRO392530250
α-Bromo-3-iodotoulene 97%
α-Bromo-3-iodotoulene
Vzorec: C₇H₆BrI
Mw: 296.93
Teplota tavenia: 47…50 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00019016
Číslo CAS: 49617-83-6
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light orange to red to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
GC ≥96.0 %