Tlačiť
Methoxytrimethylsilane 96+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trimethyl(methoxy)silane
392470250 392471000 392472500
ACRO392470250EA 90.65 EUR
ACRO392470250 ACRO392471000 ACRO392472500
Methoxytrimethylsilane 96+%
Methoxytrimethylsilane
Vzorec: C₄H₁₂OSi
Teplota varu: 49…51 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,756 g/cm³
Teplota vzplanutia: –11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008344
Číslo CAS: 1825-61-2
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3660 to 1.3680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %