Tlačiť
Propionyl bromide 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
392360050 392360250 392361000
ACRO392360050EA 52.55 EUR
ACRO392360050 ACRO392360250 ACRO392361000
Propionyl bromide 95%
Propionyl bromide
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₃H₅BrO
Mw: 136.98 g/mol
Teplota varu: 104 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.52 g/cm³
Teplota vzplanutia: 52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000116
Číslo CAS: 598-22-1
OSN: 2920
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %