Tlačiť
Potassium vinyltrifluoroborate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Potassium trifluoro(vinyl)borate
387700010 387700050
ACRO387700010EA 64.18 EUR
ACRO387700010 ACRO387700050
Potassium vinyltrifluoroborate 95%
Potassium vinyltrifluoroborate
Vzorec: C₂H₃BF₃K
Teplota tavenia: 240…242 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093335
Číslo CAS: 13682-77-4
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %