Tlačiť
Diethylether ≥99% stabilizovaný for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with ethanol
410040010 410040025
ACRO410040010EA 97.47 EUR
ACRO410040010 ACRO410040025
Diethylether ≥99% stabilizovaný for HPLC
Diethylether
Vzorec: (CH₃CH₂)₂O
Teplota varu: 35 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –116 °C
Hustota: 0,714 g/cm³
Teplota vzplanutia: –45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011646
Číslo CAS: 60-29-7
OSN: 1155
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99 %
UV at 280 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 2 % Ethanol
Wavelength at 1 A.U. ≤205 nm
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g