Tlačiť
5-Bromo-2-nitropyridine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
398640010 398640050
ACRO398640010EA 34.22 EUR
ACRO398640010 ACRO398640050
5-Bromo-2-nitropyridine 99%
5-Bromo-2-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃BrN₂O₂
Teplota tavenia: 148…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00160411
Číslo CAS: 39856-50-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 152 °C
HPLC ≥98.5 %