Tlačiť
Biphenyl-4-sulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Biphenyl-4-sulphonyl Chloride
391960050 391960250
ACRO391960050EA 80.11 EUR
ACRO391960050 ACRO391960250
Biphenyl-4-sulphonyl chloride 97%
Biphenyl-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₉ClO₂S
Mw: 252.72 g/mol
Teplota tavenia: 114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078658
Číslo CAS: 1623-93-4
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 116 °C
HPLC ≥96.0 %