Tlačiť
2-Octyn-1-ol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
387030050 387030250
ACRO387030050EA 65.78 EUR
ACRO387030050 ACRO387030250
2-Octyn-1-ol 98%
2-Octyn-1-ol
Vzorec: C₈H₁₄O
Teplota varu: 76…78 °C (2 mmHg)
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039542
Číslo CAS: 20739-58-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %