Tlačiť
3,5-Di-tert-butylsalicylic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Bis-tert-butylsalicylic acid, 3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzoic Acid
386860050 386860250
ACRO386860050EA 38.45 EUR
ACRO386860050 ACRO386860250
3,5-Di-tert-butylsalicylic acid 99%
3,5-Di-tert-butylsalicylic acid
Appearance: Off-white to beige Powder
Vzorec: C₁₅H₂₂O₃
Mw: 250.34 g/mol
Teplota tavenia: 158…162 °C
Teplota vzplanutia: 179 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059058
Číslo CAS: 19715-19-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥98.5 %