Tlačiť
Chlorovodík ∼0.5 M in methanol
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
391741000 391748000
ACRO391741000EA 46.93 EUR
ACRO391741000 ACRO391748000
Chlorovodík ∼0.5 M in methanol
Chlorovodík
Vzorec: HCl
Teplota tavenia: -30 °C
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
OSN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.4 to 0.6 M