Tlačiť
α-Bromo-4-chlorotoulene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
391710050 391710250 391711000
ACRO391710050EA 71.4 EUR
ACRO391710050 ACRO391710250 ACRO391711000
α-Bromo-4-chlorotoulene 98%
α-Bromo-4-chlorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrCl
Teplota varu: 118…123 °C (19 mmHg)
Teplota tavenia: 46…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040714
Číslo CAS: 622-95-7
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %