Tlačiť
Sodium-4-hydroxybenzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
391520250 391521000
ACRO391520250EA 144 EUR
ACRO391520250 ACRO391521000
Sodium-4-hydroxybenzoate 98%
Sodium-4-hydroxybenzoate
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Vzorec: C₇H₆O₃
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016530
Číslo CAS: 114-63-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %