Tlačiť
4-Aminobenzylamin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Aminomethyl)aniline, alpha-Amino-p-toluidine
391450050 391450250 391451000
ACRO391450050EA 69.39 EUR
ACRO391450050 ACRO391450250 ACRO391451000
4-Aminobenzylamin 98%
4-Aminobenzylamin
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075513
Číslo CAS: 4403-71-8
OSN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to light brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %