Tlačiť
1-Chloroisoquinoline 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
391380010 391380050
ACRO391380010EA 60.57 EUR
ACRO391380010 ACRO391380050
1-Chloroisoquinoline 97+%
1-Chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₆ClN
Teplota tavenia: 31…36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024134
Číslo CAS: 19493-44-8
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystals and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %