Tlačiť
3-Quinolinol 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxyquinoline
391370010 391372500
ACRO391370010EA 594.46 EUR
ACRO391370010 ACRO391372500
3-Quinolinol 97+%
3-Quinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
Teplota tavenia: 198…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00169018
Číslo CAS: 580-18-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
HPLC ≥97.0 %