Tlačiť
2-(Methylthio)ethylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Methylthio)ethanamine
391360010 391360050
ACRO391360010EA 93.86 EUR
ACRO391360010 ACRO391360050
2-(Methylthio)ethylamine 97%
2-(Methylthio)ethylamine
Vzorec: C₃H₉NS
Teplota vzplanutia: 36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014825
Číslo CAS: 18542-42-2
OSN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %