Tlačiť
4-Methylpiperazine-1-ethanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Hydroxyethyl)-4-methylpiperazine
384830010 384830050 384832500
ACRO384830010EA 118.33 EUR
ACRO384830010 ACRO384830050 ACRO384832500
4-Methylpiperazine-1-ethanol 98%
4-Methylpiperazine-1-ethanol
Appearance: Light yellow Low melting solid
Vzorec: C₇H₁₆N₂O
Mw: 144.22 g/mol
Teplota varu: 54…55 °C (.5mbar)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03840691
Číslo CAS: 5464-12-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %