Tlačiť
2-Bromopyrimidine 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
403230010 403230050
ACRO403230010EA 40.91 EUR
ACRO403230010 ACRO403230050
2-Bromopyrimidine 97+%
2-Bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₃BrN₂
Mw: 158.99
Teplota varu: 62…64 °C (1.5 mmHg)
Teplota tavenia: 55…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014601
Číslo CAS: 4595-60-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
HPLC ≥97.0 %
Specific optical rotation -11° to -16° (20 °C, 589 nm) (c=4, MeOH)