Tlačiť
4-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
391150100 391150500
ACRO391150100EA 76.91 EUR
ACRO391150100 ACRO391150500
4-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆ClN
Mw: 151.60 g/mol
Teplota tavenia: 77…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00019761
Číslo CAS: 874-86-2
OSN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥97.5 %