Tlačiť
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
397850010 397850050
ACRO397850010EA 89.45 EUR
ACRO397850010 ACRO397850050
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₅H₂ClF₃N₂
Teplota varu: 60 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,513 g/cm³
Teplota vzplanutia: 49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00115111
Číslo CAS: 33034-67-2
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %