Tlačiť
2-Chloroisonicotinic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-4-carboxylic acid
397790050 397790250
ACRO397790050EA 74.61 EUR
ACRO397790050 ACRO397790250
2-Chloroisonicotinic acid 97%
2-Chloroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Teplota tavenia: 223 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191402
Číslo CAS: 6313-54-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %