Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
397760010 397760050
ACRO397760010EA 39.62 EUR
ACRO397760010 ACRO397760050
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₂S
Mw: 244.62
Teplota varu: 118…120 °C (18 mmHg)
Teplota tavenia: 30…34 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042422
Číslo CAS: 2991-42-6
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %