Tlačiť
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-BOC-3-pyrrolidinone
397050010 397050100
ACRO397050010EA 80.22 EUR
ACRO397050010 ACRO397050100
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Appearance: White to light brown Low melting solid
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
Teplota tavenia: 34…38 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01631194
Číslo CAS: 101385-93-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %