Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
397040010 397040050
ACRO397040010EA 30.85 EUR
ACRO397040010 ACRO397040050
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₇H₈ClF₃N₂O
Teplota tavenia: 230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053033
Číslo CAS: 133115-72-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %