Tlačiť
3-(Boc-amino)propylbromide 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(tert-Butoxycarbonylamino)propyl bromide, 3-(Boc-amino)propyl bromide, tert-Butyl N-(3-Bromopropyl)carbamate, N-(3-Bromopropyl)carbamic acid tert-Butyl ester
397010010 397010050
ACRO397010010EA 222.71 EUR
ACRO397010010 ACRO397010050
3-(Boc-amino)propylbromide 95%
3-(Boc-amino)propylbromide
Appearance: White Low melting solid
Vzorec: C8H16BrNO2
Mw: 238.1221 g/mol
Teplota tavenia: 34…36.5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02683429
Číslo CAS: 83948-53-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %