Tlačiť
1-Boc-3-piperidone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
397000050 397000250 397001000
ACRO397000050EA 120.57 EUR
ACRO397000050 ACRO397000250 ACRO397001000
1-Boc-3-piperidone 97%
1-Boc-3-piperidone
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
Mw: 199.25
Teplota tavenia: 37…39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631193
Číslo CAS: 98977-36-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to orange Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %