Tlačiť
Methylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
344670010 344670050
ACRO344670010EA 68.59 EUR
ACRO344670010 ACRO344670050
Methylboronic acid 97%
Methylboronic acid
Vzorec: CH₅BO₂
Teplota tavenia: 88…90 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002105
Číslo CAS: 13061-96-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %