Tlačiť
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% (w/w) in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
348270010 348270250 348271000
ACRO348270010EA 234.66 EUR
ACRO348270010 ACRO348270250 ACRO348271000
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% (w/w) in water
N-Methylmorpholine-N-oxide
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Mw: 117.15
Teplota tavenia: –20 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005947
Číslo CAS: 7529-22-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 49 to 51 %