Tlačiť
4-Iodo-1H-pyrazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Iodopyrazole
200370050 200370250
ACRO200370050EA 130.77 EUR
ACRO200370050 ACRO200370250
4-Iodo-1H-pyrazole 98%
4-Iodo-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃IN₂
Teplota tavenia: 108…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005244
Číslo CAS: 3469-69-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 112 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure