Tlačiť
Thiomorpholine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
187970050 187970250
ACRO187970050EA 79.02 EUR
ACRO187970050 ACRO187970250
Thiomorpholine 97%
Thiomorpholine
Vzorec: C₄H₉NS
Hustota: 1,088 g/cm³
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005974
Číslo CAS: 123-90-0
OSN: 3267
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %