Tlačiť
Ethyl isothiocyanatoformate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
187850050 187850250
ACRO187850050EA 102.29 EUR
ACRO187850050 ACRO187850250
Ethyl isothiocyanatoformate 95%
Ethyl isothiocyanatoformate
Vzorec: C₄H₅NO₂S
Teplota varu: 56 °C (18 mmHg)
Hustota: 1,16 g/cm³
Teplota vzplanutia: 50 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004814
Číslo CAS: 16182-04-0
OSN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %