Tlačiť
Kyselina šťavelová, anhydrous 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethanedioic acid
186430010 186432500 186430050
ACRO186430010EA 110.96 EUR
ACRO186430010 ACRO186432500 ACRO186430050
Kyselina šťavelová, anhydrous 98%
Kyselina šťavelová
Vzorec: C₂H₂O₄
Mw: 90.04
Teplota varu: 365
Teplota tavenia: 189…191 °C
Hustota: 1.9 g/cm³
Teplota vzplanutia: >93.4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002573
Číslo CAS: 144-62-7
Merck Index: 13,06980
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 191 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
pH 8.5 to 10.5 (10 % suspension in water)