Tlačiť
Chlorid cínatý, anhydrous 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Stannous chloride, Tin dichloride
196980250 196981000 196985000 196980025
ACRO196980250EA 39.05 EUR
ACRO196980250 ACRO196981000 ACRO196985000 ACRO196980025
Chlorid cínatý, anhydrous 98%
Chlorid cínatý
Vzorec: SnCl₂
Mw: 189.62
Teplota varu: 623
Teplota tavenia: 246
Hustota: 3.95 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011241
Číslo CAS: 7772-99-8
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Titration Iodimetric 97.5 to 102.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤75 ppm