Tlačiť
Dusitan sodný 99% contains an anticaking reagent, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
196620025 196620010 196620100
ACRO196620025EA 106.7 EUR
ACRO196620025 ACRO196620010 ACRO196620100
Dusitan sodný 99% contains an anticaking reagent, extra pure
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
Teplota varu: 320 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 271 °C
Hustota: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011118
Číslo CAS: 7632-00-0
OSN: 1500
ADR: 5.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Crystalline powder
Water ≤0.3 %
Titration ≥98.5 %
Anticaking agent ≤0.1 %