Tlačiť
Furan 99+% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
181110010 181112500 181110025
ACRO181110010EA 118.33 EUR
ACRO181110010 ACRO181112500 ACRO181110025
Furan 99+% stabilised
Furan
Vzorec: C₄H₄O
Teplota varu: 31,3 °C
Teplota tavenia: –85,6 °C
Hustota: 0,936 g/cm³
Teplota vzplanutia: –35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003222
Číslo CAS: 110-00-9
OSN: 2389
ADR: 3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4197 to 1.4217 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≤0.05 % (Furfural)
Stabilizer 0.025 to 0.04 % BHT
Peroxides ≤0.015 % (as H2O2)