Tlačiť
Diisopropylether 99+% stabilizovaný, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
180680010 180680025 180680250
ACRO180680010EA 58.16 EUR
ACRO180680010 ACRO180680025 ACRO180680250
Diisopropylether 99+% stabilizovaný, extra pure
Diisopropylether
Vzorec: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Teplota varu: 68,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –85,5 °C
Hustota: 0,72 g/cm³
Teplota vzplanutia: –29 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008880
Číslo CAS: 108-20-3
OSN: 1159
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 250 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Acidity ≤0.005 %
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)