Tlačiť
Chlorid olovnatý 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
193310010 193310500 193312500
ACRO193310010EA 168.47 EUR
ACRO193310010 ACRO193310500 ACRO193312500
Chlorid olovnatý 99%
Chlorid olovnatý
Vzorec: Cl₂Pb
Teplota varu: 950 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 501 °C
Hustota: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011157
Číslo CAS: 7758-95-4
OSN: 2291
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %