Diethylether 99.5% stabilised, meets analytical specification of Ph.Eur. for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
Stabilizácia:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
176820010
176820025
176820050
176820250
ACRO176820010EA
104.29
EUR
ACRO176820010
ACRO176820025
ACRO176820050
ACRO176820250
Diethylether 99.5% stabilised, meets analytical specification of Ph.Eur. for analysis
Diethylether
Vzorec:
(CH₃CH₂)₂O Teplota varu: 34,6 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –116 °C Hustota: 0,714 g/cm³ Teplota vzplanutia: –45 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011646 Číslo CAS: 60-29-7 OSN: 1155 ADR: 3,I |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 5 ppm BHT |
Relative density | 0.714 to 0.716 kg/l |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Acidity | passes test |
Cadmium (Cd) | ≤0.02 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.05 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Aldehyde (HCHO) | ≤0.0001 % |
Acetone | ≤0.002 % |
Ethanol | ≤0.01 % |
Methanol | ≤0.01 % |
Peroxides | ≤1 ppm |