Tlačiť
Tetrabutylammonium chloride 95% tech. contains also bromide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
174120050 174120250 174121000 174125000
ACRO174120050EA 41.72 EUR
ACRO174120050 ACRO174120250 ACRO174121000 ACRO174125000
Tetrabutylammonium chloride 95% tech. contains also bromide
Tetrabutylammonium chloride
Vzorec: C₁₆H₃₆ClN
Teplota tavenia: 83…86 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011635
Číslo CAS: 1112-67-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 % (on dry substance)
Water ≤4 %
Bromide (Br) ≤5 %