Tlačiť
Cyclopentylmagnesium chloride 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
208461000 208468000
208461000.EA 96.27 EUR
208461000. 208468000.
Cyclopentylmagnesium chloride 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
Cyclopentylmagnesium chloride
Appearance: Clear to hazy yellow to grey to brown Solution
Vzorec: C₅H₉ClMg
Hustota: 0,86 g/cm³
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001357
Číslo CAS: 32916-51-1
OSN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear to hazy yellow to grey to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.9 to 2.2 M