Tlačiť
1,2-Diethoxyethan 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
208240010 208240025 208241000
ACRO208240010EA 360.21 EUR
ACRO208240010 ACRO208240025 ACRO208241000
1,2-Diethoxyethan 99%
1,2-Diethoxyethane
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Teplota varu: 121,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –74 °C
Hustota: 0,8417 g/cm³
Teplota vzplanutia: 19 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009253
Číslo CAS: 629-14-1
OSN: 1153
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.0 %